Learn More
MedChemExpress Adrenomedullin (AM) (22-52), human
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.78% |
| CAS | 159899-65-7 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 3576.04 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | 22-52-Adrenomedullin (human) |