Learn More
Grant Instruments™ Recirculateur-nettoyeur d’air avancé, 2 lampes
Description
La surface intérieure du miroir de la chambre de recirculation reflète les rayons ultraviolets, ce qui augmente la densité du rayonnement UV et améliore l’action désinfectante.
- Deux lampes UV
- Protection complète de l’utilisateur contre la lumière UV directe ;
- Deux modes de fonctionnement : court (contrôlé par un minuteur) et fonctionnement en continu
- L’unité de contrôle numérique permet de suivre le temps de fonctionnement global de la lampe à UV
- Minuteur 1 min-24 heures-sans arrêt
Fixation des recirculateurs :
- Fixation pratique sur les murs (standard)
- Fixation sur un trépied amovible (en option)
Spécification
Spécification
| Filter Efficiency | 18 mW/cm2/s, 14 m3/h |
| Comprend | 2 lampes |
| Montage | UVR-S |
| Type de produit | Recirculateur-nettoyeur d’air UV |