Learn More
Grant Instruments™ Recirculateur-nettoyeur d’air avancé, 2 lampes
Beschreibung
La surface intérieure du miroir de la chambre de recirculation reflète les rayons ultraviolets, ce qui augmente la densité du rayonnement UV et améliore l’action désinfectante.
- Deux lampes UV
- Protection complète de l’utilisateur contre la lumière UV directe ;
- Deux modes de fonctionnement : court (contrôlé par un minuteur) et fonctionnement en continu
- L’unité de contrôle numérique permet de suivre le temps de fonctionnement global de la lampe à UV
- Minuteur 1 min-24 heures-sans arrêt
Fixation des recirculateurs :
- Fixation pratique sur les murs (standard)
- Fixation sur un trépied amovible (en option)
Spezifikation
Spezifikation
| Filter Efficiency | 18 mW/cm2/s, 14 m3/h |
| Comprend | 2 lampes |
| Montage | UVR-S |
| Type de produit | Recirculateur-nettoyeur d’air UV |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?