Learn More
Fisherbrand™ 200 - Circulateur chauffant numérique programmable et avancé
Code produit 17245576 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
17245576 220/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17245576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00€
    1877.64€ / 1 pièces
    Économisez 822.36€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre des performances exceptionnelles pour les applications nécessitant un contrôle précis de la température jusqu'à un maximum de 200 °C. Le circulateur chauffant comprend une pompe intégrée puissante pour les applications externes. Peut être associé à un refroidisseur à immersion pour des températures inférieures à la température ambiante jusqu'à un minimum de -10 °C.
  • L'écran couleur QVGA TFT affiche clairement les températures réelle et de consigne, la vitesse de la pompe et des icônes d'état explicites.
  • Sondes externes optionnelles pour la surveillance et le contrôle de la température des charges distantes
  • Les icônes et les menus intuitifs de l’écran permettent une configuration rapide et précise
  • USB L'interface RS232 permet la connexion à un PC ou un ordinateur portable pour la programmation ou l'enregistrement de données.
  • Facilité de configuration des fonctions automatisées de profilage et de contrôle de la température
  • Peut stocker jusqu'à 10 programmes contenant 100 segments.
  • Pompe intégrale puissante à débit variable multi-étages, débit maximal 22 L/min.
  • Calibrage utilisateur en 5 points pour une précision optimale
  • Coupure en cas de surchauffe réglable
  • Réglages variables des alarmes de température haute et basse avec possibilité de configurer un relais
  • 5 options de langue
  • Logiciel PC pour la configuration du programme, l'enregistrement des données et la création de graphiques en temps réel
  • Plage de refroidissement et de chauffage maximale (selon la taille du réservoir) : -15° jusqu'à +200 °C
  • Stabilité: ±0,01 °C
  • Autres accessoires, notamment couvercles, supports et refroidisseurs à immersion, vendus séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante +5 °C (si le bain est plus grand que 5 L), +15 °C (pour un bain de 5 L)
Type de condenseur Refroidissement par air
Puissance de refroidissement -15° C (avec glacière d’immersion)
Débit 16 à 22 L/min.
Gamme de températures de -50°C à +200°C
Type Circulateur à haute température
Affichage Écran couleur QVGA TFT
Matériau Acier inoxydable
Pression max. 530 mbar
Garantie 3 ans
Poids (impériale) 5.7 lb.
Poids (métrique) 2.6 kg
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz