Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé série TX150, cuve en acier inoxydable
Code produit 12777839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique) intérieure:
300 mm
325 mm
505 mm
690 mm
Hauteur (métrique) intérieure:
150 mm
200 mm
Largeur (métrique) intérieure:
150 mm
300 mm
Gamme de températures:
-15°C à +200°C
0°C à 200°C
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) intérieure Hauteur (métrique) intérieure Largeur (métrique) intérieure Gamme de températures Conditionnement
12777839 690 mm 200 mm 300 mm -15°C à +200°C 1 pièce
12757839 505 mm 150 mm 300 mm 0°C à 200°C 1 pièce
12747839 325 mm 150 mm 300 mm 0°C à 200°C 1 pièce
12737839 300 mm 150 mm 150 mm 0°C à 200°C 1 pièce
12767839 505 mm 200 mm 300 mm -15°C à +200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12777839 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur TX150ST38
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3415.00€
    3250.00€ / 1 pièces
    Économisez 165.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre des performances exceptionnelles pour les applications de routine et sophistiquées nécessitant un contrôle précis de la température jusqu’à un maximum de 150°C. Le bain à circulation chauffé Grant Instruments™ Optima™ série TX150 avec cuve en acier inoxydable associe le cryothermostat numérique Grant Optima™ TX150 puissant et polyvalent et un choix de cinq cuves en acier inoxydable de différentes capacités.
  • Stabilité ±0,01 º°C
  • Grand écran couleur lumineux
  • Écran d’accueil avec icônes équipé d’un cadran et de deux boutons de fonction
  • Programmation/profilage de température (TX150, 1 programme avec 30 segments)
  • Modèle disponible avec / sans pince (pince en T)
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • Étalonnage par l’utilisateur à 5 points
  • Cadran de température réglable par l’utilisateur
  • Étalonnage par l’utilisateur à 5 points
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de températures -15°C à +200°C
Comprend Comprend un chauffage à immersion / agitateur TX150 avec bain ST38
Matériau Acier inoxydable
Largeur (métrique) intérieure 300 mm
Hauteur (métrique) intérieure 200 mm
Profondeur (métrique) intérieure 690 mm