Learn More
Brannan Thermomètre industriel infrarouge à double laser avancé
Code produit 31810749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température max. (métrique):
1050 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température max. (métrique) Conditionnement
31810749 1050 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31810749 Fournisseur Brannan Code fournisseur 38/706/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.10€
    174.66€ / 1 pièces
    Économisez 119.44€
    40% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Thermomètre laser infrarouge double haute spécification
  • Thermomètre infrarouge laser double avancé avec mesure infrarouge précise utilisant des pointeurs laser intégrés et des capacités d’entrée de type K
  • Mesure précise de la température d’entrée IR et K-Type
  • Plage de température de -50 à +1050 °C
  • Sélection automatique de la plage, maintien des données et fonction d’arrêt
  • Pointeurs laser doubles intégrés
  • Alarme haute/basse réglable
  • Record max/min/dif/moyenne
  • Verrouillage de gâchette
  • Gros écran LCD rétroéclairé
  • Comprend un seul fil de thermomètre
  • Fourni avec un certificat d’étalonnage en 3 points
  • Fourni avec un sac de protection
Spécification
Jetable Réutilisable
Type de produit Thermomètre à infrarouge
Température max. (impériale) 1922 °F
Température max. (métrique) 1050 °C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) 50°C
Calibrated Calibré en usine
Affichage Numérique LCD
Indice IP Aucun