Learn More
Fisherbrand™ 150 - Circulateur déterminer la température avancée et bain d’agitation avec pompe intégrée et bain en acier inoxydable
Code produit 17295566 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Dimensions (P x l x H) intérieures:
300 x 150 x 150 mm
325 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 200 mm
690 x 300 x 200 mm
Gamme de températures:
15 °C à 150 °C
5° C à 150° C
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (P x l x H) intérieures Gamme de températures Conditionnement
17295566 12 l 325 x 300 x 150 mm 5° C à 150° C 1 pièce
17235576 5 l 300 x 150 x 150 mm 15 °C à 150 °C 1 pièce
17205576 18 l 505 x 300 x 150 mm 5° C à 150° C 1 pièce
17215576 26 l 505 x 300 x 200 mm 5° C à 150° C 1 pièce
17225576 38 l 690 x 300 x 200 mm 5° C à 150° C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17295566
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le thermomètre numérique avancé offre une grande stabilité et un contrôle de la température pour les applications exigeantes.
  • Fournit des performances optimales pour les applications courantes et compliquées nécessitant un contrôle précis de la température jusqu’à un maximum de 150° C.
  • Modèle disponible avec ou sans pince en T pour une utilisation indépendante de pratiquement n’importe quel réservoir à côté verticale.
  • Stabilité :± 0,01° C/uniformité :± 0,05° C
  • Pompe intégrée puissante pour la circulation externe des liquides
  • grand écran plein couleur éclairé avec un choix de 5 langues
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • Coupe de température réglable
  • Étalonnage de l’utilisateur de 5 points
  • Facile à programmer via une interface ou à distance via un PC/ordinateur portable avec un logiciel d’utilisateur
  • Sonde à distance facultative
  • Autres accessoires, notamment les couvercles, les supports et les glacières d'immersion vendus séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 3,2 gal.
Capacité (métrique) 12 l
Type de condenseur Refroidissement par air
Puissance de refroidissement -10° C (avec glacière d’immersion)
Débit 18 l/min
Gamme de températures 5° C à 150° C
Type Circulateur chauffant avec bain ouvert
Matériau Acier inoxydable
Garantie 3 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 325 x 300 x 150 mm
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz