Learn More
Advanced Instruments Étalons pour osmomètre Advanced Instruments
Code produit 15108616
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
3 000 mOsm/kg
À utiliser avec (équipement):
Osmomètres 3D3, 3250 et 3900
Quantité:
10 x 5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration À utiliser avec (équipement) Quantité
15108616 3 000 mOsm/kg Osmomètres 3D3, 3250 et 3900 10 x 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15108616 Fournisseur Advanced Instruments Code fournisseur 3LA301
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Calibration standards for use with Advanced osmometers
  • Range: 3000 mOsm/kg
Spécification
Couleur Clear
Contenu et stockage Room Temperature
Concentration 3 000 mOsm/kg
À utiliser avec (équipement) Osmomètres 3D3, 3250 et 3900
Type Osmometer Calibration Standard
Comprend Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1%
Utilisation prévue Osmometer instrument calibration and quality control
Quantité 10 x 5 ml
Forme Liquid