Learn More
Advanced Instruments Protinol™ Serum Osmometer Controls
Code produit 15148616
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Micro-osmomètre 3320, 3300
Conditionnement:
9 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15148616 Micro-osmomètre 3320, 3300 9 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15148616 Fournisseur Advanced Instruments Code fournisseur 3MA028
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Quality control check for the clinical laboratory for osmometers from any manufacturer
  • Developed from bovine serum albumin — adjusted with nonprotein material
  • Produce consistent, reliable results in the human serum range
  • Run controls daily to check and document the osmometer's performance
  • Set of three values: 240 ±5mOsm/kg H2O (abnormal low), 280 ±5mOsm/kg H2O (normal), and 320 ±5mOsm/kg H2O (abnormal high)
Spécification
Certifications/Conformité NIST, ISO 9000, CLIA, CAP
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Concentration 240, 280, 320 mOsm/kg H2O
À utiliser avec (équipement) Micro-osmomètre 3320, 3300
Type d’échantillon Serum
Type 3-Level Serum Control Kit
Comprend 3mL 3 vials per level
Utilisation prévue Use in evaluating performance of osmometer in clinical laboratories testing of Human Serum samples
Quantité 9 Pack