Learn More
Cole-Parmer™ Support de filtration sous pression Advantec 301900
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
- Porte-filtre sous pression en acier inox 304 pour filtre de 142 mm
- Les porte-filtres sont autoclavables avec une membrane filtrante scellée avec des écrous à oreilles amovibles
- Tous les porte-filtres sont ventilés pour relâcher la pression
- Les porte-filtres comportent des joints en PTFE, des joints toriques en silicone et des grilles de support en acier inox photodécoupées enduites de PTFE (le modèle 02926-50 comporte une grille de support en acier inox 304) pour éviter toute adhérence des membranes en nitrocellulose
Spécification
Spécification
| Connecteurs | NPT de 3/4 in à 11 mm de dia. int. (adaptateur inclus) |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| Zone de filtration | 113 cm2 |
| Pression max. | 100 psi (7 bars) |
| Hauteur (impériale) | 16,75 in |
| Hauteur (métrique) | 42,55 cm |
| Diamètre (métrique) intérieur | Filtre : 142mm |
| À utiliser avec (équipement) | Filtre 142 mm |