Learn More
OHAUS™ Balance analytique Adventurer™
Code produit 15355043 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
320 g
Modèle:
AX124
AX124/E
AX124M
AX224
AX224/E
AX224M
AX324
AX324M
Étalonnage:
Externe
Interne
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Étalonnage Conditionnement
15355043 320 g AX324 Interne 1 pièce
15395033 120 g AX124 Interne 1 pièce
15305043 120 g AX124/E Externe 1 pièce
15315043 120 g AX124M Interne 1 pièce
15365043 320 g AX324M Interne 1 pièce
15325043 220 g AX224 Interne 1 pièce
15335043 220 g AX224/E Externe 1 pièce
15345043 220 g AX224M Interne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15355043 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30122613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4051.97€
    3464.94€ / 1 pièces
    Économisez 587.03€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance analytique Adventurer™ est une balance intuitive conçue pour les pesées de routine.
Balances intuitives conçues pour les pesées de routine :
Trouvant l'équilibre idéal entre fonctionnalités innovantes et capacités de pesage fonctionnelles et simples, OHAUS Adventurer intègre toutes les applications nécessaires aux activités de pesage et de mesure courantes. Doté d'un écran tactile couleur, d'une gestion des utilisateurs à trois niveaux pour répondre aux exigences de conformité aux BPL/BPF, deux USB Avec ses ports et bien plus encore, Adventurer offre l'équilibre le plus complet de sa catégorie.
Les caractéristiques uniques comprennent :
  • Les balances Adventurer sont dotées d’un écran tactile couleur, d’une interface utilisateur à base d’icônes et d’une conception ergonomique, ce qui les rend faciles à configurer et à utiliser.
  • Des fonctionnalités telles que des modes de pesage spécialisés, de multiples options de connectivité, et AutoCal™ offrir polyvalence et flexibilité pour une variété d'applications.
  • La fabrication durable, les grandes surfaces de pesée, une conception de pare-vent compact et le couvercle de protection pour boîtier permettent une utilisation dans des laboratoires, le secteur de l’éducation et des environnements industriels.
La stabilité, la précision et l’opération rapide garantissent des résultats de pesée optimaux dans les tâches de pesée de routine :
Performances de pesée :
  • Fournissent des résultats de pesée stables et fiables pour les tâches de pesée routinières.
Temps de stabilisation :
  • Le temps de stabilisation rapide de l’Adventurer améliore la productivité en laboratoire.
Étalonnage :
  • AutoCal™ —Certains modèles sont dotés de OHAUS Système d'étalonnage interne automatique qui effectue la maintenance de routine en étalonnant quotidiennement la balance.
  • Étalonnage externe— L'étalonnage traditionnel, dans lequel l'opérateur calibre manuellement la balance avec la valeur de poids d'étalonnage de son choix, est disponible sur chaque modèle afin de garantir la précision.
L’écran tactile en couleur permet un fonctionnement facile et rapide des applications Adventurer
  • Utilisez et accédez à neuf modes d’application Adventurer et à de nombreuses fonctions qui éliminent le besoin d’effectuer plusieurs calculs manuels grâce à l’écran tactile couleur moderne.
  • Les opérateurs peuvent porter des gants de laboratoire lors de l’utilisation de l’écran tactile, ce qui élimine les inconvénients et risques associés au fait d’enfiler et de retirer constamment les gants.
  • Outre l’écran tactile, l’Adventurer a également six touches mécaniques qui fournissent une rétroaction tactile et permettent à l’opérateur d’effectuer des opérations répétitives telles que la tare, la mise à zéro, l’étalonnage et l’impression.
Équipée de la connectivité et des caractéristiques fonctionnelles requises dans les laboratoires :
Double USB Ports :
  • Un front USB Le port hôte est facilement accessible et permet de charger facilement les données de la balance sur une clé USB sans avoir à passer par l'arrière ni à déplacer la balance.
  • Une seconde USB Un dispositif situé à l'arrière de la balance permet de connecter celle-ci à un ordinateur.
  • Les options de connectivité permettent de répondre aux exigences de traçabilité dans les installations traditionnelles.
Fonction d’impression d’étiquettes :
  • Facile à connecter à une imprimante Zebra et disposant d’un modèle d’impression d’étiquettes intégré.
Profils des balances :
  • La fonction de clonage vous permet d'enregistrer les paramètres utilisateur et d'application sur un USB clé USB permettant de configurer facilement des soldes supplémentaires pour les aventuriers.
Ci-dessous l’indication du poids minimum de l’échantillon :
  • Lorsque vous utilisez la fonction de poids minimum, l’écran indique clairement que le poids actuel de votre échantillon est inférieur à la limite minimale définie.
  • Il suffit d’augmenter le poids de l’échantillon pour s’assurer que les résultats sont conformes à la norme.
Pare-vent compact conçu pour améliorer l’expérience de l’utilisateur et l’accessibilité
  • Les portes du pare-vent sont construites sur deux panneaux en verre, ce qui réduit l’espace requis sur la paillasse du laboratoire lorsque les portes sont ouvertes.
  • L’entrée large de la porte permet un accès sans obstacles et permet de placer facilement des récipients de pesée plus grands sur le plateau, ce qui réduit le risque de renversement accidentel.
  • Facile à nettoyer afin de garantir un espace de travail sûr en minimisant la contamination.
Fonctions d’économie de l’énergie :
  • La balance Adventurer est conçue avec diverses caractéristiques d’économie d’énergie qui aident à réduire l’impact sur l’environnement.
  • Il s’agit notamment de contrôles d’arrêt automatique et de luminosité.
La fonction de gestion des utilisateurs assure la sécurité et la traçabilité des données :
  • La fonction de gestion des utilisateurs à 3 niveaux garantit les exigences en matière de sécurité et de traçabilité des données.
  • Un administrateur, deux superviseurs et dix utilisateurs ont une accessibilité prédéfinie dans le logiciel.
Horloge en temps réel avec données BPL/BPF :
  • Une horloge en temps réel affiche l’heure exacte, même en cas de panne électrique.
  • GLP La fonctionnalité de données permet d'enregistrer le nom de l'échantillon, le nom du projet et les identifiants de solde afin de faciliter la traçabilité et le respect des exigences de conformité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Interne
Certifications/Conformité Métrologie : OIML R76, EN 45501 (Classe I, nmax 320000, Classe II, nmax 52000), Sécurité du produit : EN 61010-1, IEC 61010-1, compatibilité électromagnétique : IEC 61326-1, EN 61326-1 (émissions de classe B, exigences professionnelles en matière d’immuni
Type de connexion RS232, hôte USB, dispositif USB
Description Balance analytique AX324
Capacité 320 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,1 mg
Dimensions de l’écran 109 mm
Plage d’humidité 80% pour les températures jusqu'à 30°C
Comprend Adaptateur CA
Langues chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), espagnol (MX)
Linéarité ±0,0002 g
Matériau Base en métal, boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inoxydable
Durée de mesure 3 s
Poids min. de l’échantillon 0,20 g
Modèle AX324
Reproductibilité ±0,0001 g
Dérive en sensibilité 2 ppm/°C
Temps de stabilisation 3 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C
Charge de test 300 g, OIML E2 ou ASTM CL 1
Type Balance analytique
Garantie 2 ans
Modes de pesée Pesée (17 unités + unité personnalisée), comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle, pesée dynamique/animale, totalisation/statistiques, formule, détermination de la densité, maintien de l’affichage, impression du lot
Dimensions (L x l x H) 354 x 230 x 340 mm
Longueur (impériale) 13,93 in
Longueur (métrique) 354 mm
Largeur (impériale) 230 mm
Largeur (métrique) 230 mm
Hauteur (impériale) 13,4 in
Hauteur (impériale) de la cuve 9,1 in
Hauteur (métrique) 340 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 230 mm
Profondeur (impériale) 13,9 in
Profondeur (impériale) de la chambre 7,3 in
Profondeur (métrique) 354 mm
Profondeur (métrique) de la chambre 186 mm
Diamètre (impérial) du bac externe 3,5 in
Diamètre (métrique) du bac externe 90 mm
Poids (impériale) 11.9 lb.
Poids (métrique) 5,1 kg
Poids (métrique) à l’expédition 7,8 kg
Alimentation électrique Entrée de l’adaptateur CA : 100/240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Ampérage Entrée de l'adaptateur CA : 0,3 A, sortie de l'adaptateur CA : 0.84A
Fréquence AC Entrée de l'adaptateur : 50/60 Hz
Legal for Trade Non