Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Équilibre de précision
Code produit 17991292 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1,5 kg
2,2 kg
2200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 kg
6 200 g
8200 g
12 kg
Précision affichage:
0,001 g
1 mg
0,01 g
0,010000 g
0,100000 g
0,1 g
Modèle:
AX12001
AX12001 M
AX12001/E
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Étalonnage:
Externe
Interne
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage Modèle Étalonnage Conditionnement
17991292 620 g 0,001 g AX623/E Externe 1 unité
15375043 220 g 1 mg AX223 Interne 1 pièce
15395043 220 g 1 mg AX223M Interne 1 pièce
15385043 220 g 1 mg AX223/E Externe 1 pièce
15591926 420 g 0,010000 g AX422/E Externe 1 pièce
15305053 420 g 1 mg AX423 Interne 1 pièce
15325053 420 g 1 mg AX423M Interne 1 pièce
15315053 420 g 1 mg AX423/E Externe 1 pièce
15335053 520 g 1 mg AX523 Interne 1 pièce
15355053 520 g 1 mg AX523M Interne 1 pièce
15345053 520 g 1 mg AX523/E Externe 1 pièce
17941292 620 g 0,001 g AX623 Interne 1 unité
17921302 620 g 0,001 g AX623M Interne 1 unité
15511936 820 g 0,010000 g AX822/E Externe 1 pièce
15385053 1,5 kg 0,01 g AX1502 Interne 1 pièce
15305063 1,5 kg 0,01 g AX1502M Interne 1 pièce
15395053 1,5 kg 0,01 g AX1502/E Externe 1 pièce
15521936 2200 g 0,100000 g AX2201 Interne 1 pièce
15531936 2200 g 0,100000 g AX2201/E Externe 1 pièce
15315063 2,2 kg 0,01 g AX2202 Interne 1 pièce
15335063 2,2 kg 0,01 g AX2202M Interne 1 pièce
15325063 2,2 kg 0,01 g AX2202/E Externe 1 pièce
15563883 4200 g 0,100000 g AX4201/E Externe 1 pièce
15345063 4,2 kg 0,01 g AX4202 Interne 1 pièce
15365063 4,2 kg 0,01 g AX4202M Interne 1 pièce
15355063 4,2 kg 0,01 g AX4202/E Externe 1 pièce
15375063 5,2 kg 0,01 g AX5202 - 1 pièce
15385063 5,2 kg 0,01 g AX5202M - 1 pièce
17931292 6 200 g 0,01 g AX6202 Interne 1 unité
17991282 6 200 g 0,01 g AX6202M Interne 1 unité
17911302 6 200 g 0,01 g AX6202/E Externe 1 unité
15571926 8200 g 0,100000 g AX8201M Interne 1 pièce
15543883 8200 g 0,100000 g AX8201/E Externe 1 pièce
17971282 12 kg 0,1 g AX12001 Interne 1 unité
17961302 12 kg 0,1 g AX12001 M Interne 1 unité
17981282 12 kg 0,1 g AX12001/E Externe 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17991292 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30805891
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balance de précision Adventurer™ intuitive conçue pour les pesées de routine.
Balance intuitive conçue pour les pesées de routine :
Trouvant l'équilibre idéal entre fonctionnalités innovantes et capacités de pesage fonctionnelles et simples, OHAUS Adventurer intègre toutes les applications nécessaires aux activités de pesage et de mesure courantes. Doté d'un écran tactile couleur, d'une gestion des utilisateurs à trois niveaux pour répondre aux exigences de conformité aux BPL/BPF, deux USB Avec ses ports et bien plus encore, Adventurer offre l'équilibre le plus complet de sa catégorie.
Les caractéristiques uniques comprennent :
  • Les balances Adventurer sont dotées d’un écran tactile couleur, d’une interface utilisateur à base d’icônes et d’une conception ergonomique, ce qui les rend faciles à configurer et à utiliser.
  • Des fonctionnalités telles que des modes de pesage spécialisés, de multiples options de connectivité, et AutoCal™ offrir polyvalence et flexibilité pour une variété d'applications.
  • La fabrication durable, les grandes surfaces de pesée, une conception de pare-vent compact et le couvercle de protection pour boîtier permettent une utilisation dans des laboratoires, le secteur de l’éducation et des environnements industriels.
La stabilité, la précision et l’opération rapide garantissent des résultats de pesée optimaux dans les tâches de pesée de routine :
Performances de pesée :
  • Fournissent des résultats de pesée stables et fiables pour les tâches de pesée routinières.
Temps de stabilisation :
  • Le temps de stabilisation rapide de l’Adventurer améliore la productivité en laboratoire.
Étalonnage :
  • AutoCal™ —Certains modèles sont dotés de OHAUS Système d'étalonnage interne automatique qui effectue la maintenance de routine en étalonnant quotidiennement la balance.
  • Étalonnage externe— L'étalonnage traditionnel, dans lequel l'opérateur calibre manuellement la balance avec la valeur de poids d'étalonnage de son choix, est disponible sur chaque modèle afin de garantir la précision.
L’écran tactile en couleur permet un fonctionnement facile et rapide des applications Adventurer
  • Utilisez et accédez à neuf modes d’application Adventurer et à de nombreuses fonctions qui éliminent le besoin d’effectuer plusieurs calculs manuels grâce à l’écran tactile couleur moderne.
  • Les opérateurs peuvent porter des gants de laboratoire lors de l’utilisation de l’écran tactile, ce qui élimine les inconvénients et risques associés au fait d’enfiler et de retirer constamment les gants.
  • Outre l’écran tactile, l’Adventurer a également six touches mécaniques qui fournissent une rétroaction tactile et permettent à l’opérateur d’effectuer des opérations répétitives telles que la tare, la mise à zéro, l’étalonnage et l’impression.
Équipée de la connectivité et des caractéristiques fonctionnelles requises dans les laboratoires
Double USB Ports :
  • Un front USB Le port hôte est facilement accessible et permet de charger facilement les données de la balance sur une clé USB sans avoir à passer par l'arrière ni à déplacer la balance.
  • Une seconde USB Un dispositif situé à l'arrière de la balance permet de connecter celle-ci à un ordinateur.
  • Les options de connectivité permettent de répondre aux exigences de traçabilité dans les installations traditionnelles.
Fonction d’impression d’étiquettes :
  • Facile à connecter à une imprimante Zebra et disposant d’un modèle d’impression d’étiquettes intégré.
Profils des balances :
  • La fonction de clonage vous permet d'enregistrer les paramètres utilisateur et d'application sur un USB clé USB permettant de configurer facilement des soldes supplémentaires pour les aventuriers.
Ci-dessous l’indication du poids minimum de l’échantillon :
  • Lorsque vous utilisez la fonction de poids minimum, l’écran indique clairement que le poids actuel de votre échantillon est inférieur à la limite minimale définie. Il suffit d’augmenter le poids de l’échantillon pour s’assurer que les résultats sont conformes à la norme.
Pare-vent compact conçu pour améliorer l’expérience de l’utilisateur et l’accessibilité
  • Les portes du pare-vent sont construites sur deux panneaux en verre, ce qui réduit l’espace requis sur la paillasse du laboratoire lorsque les portes sont ouvertes.
  • L’entrée large de la porte permet un accès sans obstacles et permet de placer facilement des récipients de pesée plus grands sur le plateau, ce qui réduit le risque de renversement accidentel.
  • Facile à nettoyer afin de garantir un espace de travail sûr en minimisant la contamination.
Fonctions d’économie de l’énergie :
  • La balance Adventurer est conçue avec diverses caractéristiques d’économie d’énergie qui aident à réduire l’impact sur l’environnement.
  • Il s’agit notamment de contrôles d’arrêt automatique et de luminosité.
Fonction de gestion des utilisateurs :
  • Assure la sécurité et la traçabilité des données.
  • La fonction de gestion des utilisateurs à 3 niveaux garantit les exigences en matière de sécurité et de traçabilité des données.
  • Un administrateur, deux superviseurs et dix utilisateurs ont une accessibilité prédéfinie dans le logiciel.
Horloge en temps réel avec données BPL/BPF :
  • Une horloge en temps réel affiche l’heure exacte, même en cas de panne électrique.
  • GLP La fonctionnalité de données permet d'enregistrer le nom de l'échantillon, les noms de projet et les identifiants de solde afin de répondre aux exigences de traçabilité et de conformité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Metrología: OIML R76, EN 45501 (Clase I, nmáx 320000, Clase II, nmáx 52000), Seguridad del producto: EN 61010-1, IEC 61010-1, Compatibilidad electromagnética: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emisiones Clase B, Requisitos Industriales de Inmunidad), Cumple con GLP/GMP
Type de connexion RS232 (inclus), USB, hôte USB
Capacité 620 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,001 g
Comprend Couvercle de protection
Linéarité 0.002 g
Matériau Acier inoxydable
Poids min. de l’échantillon 1.6 g
Modèle AX623/E
Reproductibilité 0.001 g
Temps de stabilisation 2,0 s
Type Balance de précision
Dimensions (L x l x H) 354 x 230 x 340 mm
Longueur (impériale) 13,9 in
Longueur (métrique) 354.0 mm
Largeur (impériale) 9,1 in
Largeur (métrique) 230.0 mm
Hauteur (impériale) 13,4 in
Hauteur (métrique) 340.0 mm
Diamètre (impérial) du bac externe 5,1 in
Diamètre (métrique) du bac externe 130.0 mm
Poids (impériale) 12.8 lb.
Poids (métrique) 5.8 kg
Alimentation électrique Entrée de l’adaptateur CA : 100/240 VAC, 0,3 A, 50-60 Hz ; Sortie de l’adaptateur CA : 12 VDC 0,84 A
Ampérage AC Entrée de l’adaptateur : 0,3 A, AC Sortie de l’adaptateur : 0,84 A
Legal for Trade Non
Étalonnage Externe