Learn More
OHAUS™ Balance semi-micro Adventurer™
Code produit 17981292 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
AX125 DM
AX125D
AX225 DM
AX225D
AX85
AX85M
Capacité:
102 g/220 g
82 g/120 g
82 g
Précision affichage:
0,00001 g
0,00001 g, 0,0001 g
Conditionnement:
1 unité
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité Précision affichage Conditionnement
17981292 AX85M 82 g 0,00001 g 1 unité
17901292 AX85 82 g 0,00001 g 1 unité
17911292 AX125D 82 g/120 g 0,00001 g, 0,0001 g 1 unité
17921292 AX125 DM 82 g/120 g 0,00001 g, 0,0001 g 1 unité
17951302 AX225D 102 g/220 g 0,00001 g, 0,0001 g 1 unité
17971292 AX225 DM 102 g/220 g 0,00001 g, 0,0001 g 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17981292 Supplier OHAUS™ Supplier No. 30852311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6085.00€
    5440.00€ / 1 pièces
    Économisez 645.00€
    10% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Balance semi-micro Adventurer™ intuitive conçue pour les pesées de routine.
Balances intuitives conçues pour les pesées de routine :
Trouvant l'équilibre idéal entre fonctionnalités innovantes et capacités de pesage fonctionnelles et simples, OHAUS Adventurer intègre toutes les applications nécessaires aux activités de pesage et de mesure courantes. Doté d'un écran tactile couleur, d'une gestion des utilisateurs à trois niveaux pour répondre aux exigences de conformité aux BPL/BPF, deux USB Avec ses ports et bien plus encore, Adventurer offre l'équilibre le plus complet de sa catégorie.
Les caractéristiques uniques comprennent :
  • Les balances Adventurer sont dotées d’un écran tactile couleur, d’une interface utilisateur à base d’icônes et d’une conception ergonomique, ce qui les rend faciles à configurer et à utiliser.
  • Des fonctionnalités telles que des modes de pesage spécialisés, de multiples options de connectivité, et AutoCal™ offrir polyvalence et flexibilité pour une variété d'applications.
  • La fabrication durable, les grandes surfaces de pesée, une conception de pare-vent compact et le couvercle de protection pour boîtier permettent une utilisation dans des laboratoires, le secteur de l’éducation et des environnements industriels.
La stabilité, la précision et l’opération rapide garantissent des résultats de pesée optimaux dans les tâches de pesée de routine :
Performances de pesée :
  • Fournissent des résultats de pesée stables et fiables pour les tâches de pesée routinières.
Temps de stabilisation :
  • Le temps de stabilisation rapide de l’Adventurer améliore la productivité en laboratoire.
Étalonnage :
  • AutoCal™ —Certains modèles sont équipés du système d'étalonnage interne automatique d'OHAUS qui effectue la maintenance de routine en étalonnant quotidiennement la balance.
  • Étalonnage externe— L'étalonnage traditionnel, dans lequel l'opérateur calibre manuellement la balance avec la valeur de poids d'étalonnage de son choix, est disponible sur chaque modèle afin de garantir la précision.
L’écran tactile en couleur permet un fonctionnement facile et rapide des applications Adventurer
  • Utilisez et accédez à neuf modes d’application d’Adventurer et à de nombreuses fonctions qui éliminent le besoin d’effectuer plusieurs calculs manuels grâce à l’écran tactile couleur moderne.
  • Les opérateurs peuvent porter des gants de laboratoire lors de l’utilisation de l’écran tactile, ce qui élimine les inconvénients et risques associés au fait d’enfiler et de retirer constamment les gants.
  • Outre l’écran tactile, l’Adventurer a également six touches mécaniques qui fournissent une rétroaction tactile et permettent à l’opérateur d’effectuer des opérations répétitives telles que la tare, la mise à zéro, l’étalonnage et l’impression.
Équipée de la connectivité et des caractéristiques fonctionnelles requises dans les laboratoires
Double USB Ports :
  • Un front USB Le port hôte est facilement accessible et permet de charger facilement les données de la balance sur une clé USB sans avoir à passer par l'arrière ni à déplacer la balance.
  • Une seconde USB Un dispositif situé à l'arrière de la balance permet de connecter celle-ci à un ordinateur.
  • Les options de connectivité permettent de répondre aux exigences de traçabilité dans les installations traditionnelles.
Fonction d’impression d’étiquettes :
  • Facile à connecter à une imprimante Zebra et disposant d’un modèle d’impression d’étiquettes intégré.
Profils des balances :
  • La fonction de clonage vous permet d'enregistrer les paramètres utilisateur et d'application sur un USB clé USB permettant de configurer facilement des soldes supplémentaires pour les aventuriers.
Ci-dessous l’indication du poids minimum de l’échantillon :
  • Lorsque vous utilisez la fonction de poids minimum, l’écran indique clairement que le poids actuel de votre échantillon est inférieur à la limite minimale définie. Il suffit d’augmenter le poids de l’échantillon pour s’assurer que les résultats sont conformes à la norme.
Pare-vent compact conçu pour améliorer l’expérience de l’utilisateur et l’accessibilité
  • Les portes du pare-vent sont construites sur deux panneaux en verre, ce qui réduit l’espace requis sur la paillasse du laboratoire lorsque les portes sont ouvertes.
  • L’entrée large de la porte permet un accès sans obstacles et permet de placer facilement des récipients de pesée plus grands sur le plateau, ce qui réduit le risque de renversement accidentel.
  • Facile à nettoyer afin de garantir un espace de travail sûr en minimisant la contamination.
Fonctions d’économie de l’énergie :
  • La balance Adventurer est conçue avec diverses caractéristiques d’économie d’énergie qui aident à réduire l’impact sur l’environnement.
  • Il s’agit notamment de contrôles d’arrêt automatique et de luminosité.
Fonction de gestion des utilisateurs :
  • Assure la sécurité et la traçabilité des données.
  • La fonction de gestion des utilisateurs à 3 niveaux garantit les exigences en matière de sécurité et de traçabilité des données.
  • Un administrateur, deux superviseurs et dix utilisateurs ont une accessibilité prédéfinie dans le logiciel.
Horloge en temps réel avec données BPL/BPF :
  • Une horloge en temps réel affiche l’heure exacte, même en cas de panne électrique.
  • GLP La fonctionnalité de données permet d'enregistrer le nom de l'échantillon, les noms de projet et les identifiants de solde afin de répondre aux exigences de traçabilité et de conformité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Étalonnage Interne
Certifications/Conformité Métrologie : OIML R76, EN 45501 (Classe I, nmax 320000 ; Classe II, nmax 52000), Sécurité du produit : EN 61010-1, IEC 61010-1, compatibilité électromagnétique : IEC 61326-1, EN 61326-1 (émissions de classe B, exigences industrielles en matière d’immunité
Type de connexion RS232 (inclus), USB, hôte USB
Capacité 82 g
Type d’affichage Graphique couleur
Précision affichage 0,00001 g
Comprend Couvercle de protection
Linéarité 0.1 mg
Poids min. de l’échantillon 20.0 mg
Modèle AX85M
Reproductibilité 0.00002 g
Temps de stabilisation 8,0 s
Type Balance semi-micro
Dimensions (L x l x H) 354 x 230 x 340 mm
Longueur (impériale) 13,9 in
Longueur (métrique) 354.0 mm
Largeur (impériale) 9,1 in
Largeur (métrique) 230.0 mm
Hauteur (impériale) 13,4 in
Hauteur (métrique) 340.0 mm
Diamètre (impérial) du bac externe 3,1 in
Diamètre (métrique) du bac externe 80.0 mm
Poids (impériale) 11.2 lb.
Poids (métrique) 5.1 kg
Ampérage Entrée de l’adaptateur CA : 0,3 A, Sortie de l’adaptateur CA : 0,84 A
Legal for Trade Classe I