Learn More
Motic™ Microscope inversé AE2000
Code produit 11712298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Jumelles Seidentopf, 45° Incliné, 360° Pivotant
Trinoculaire Siedentopf, 45° Incliné, 360° Pivotant
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête Conditionnement
11712298 Jumelles Seidentopf, 45° Incliné, 360° Pivotant 1 pièce
11722298 Trinoculaire Siedentopf, 45° Incliné, 360° Pivotant 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11712298 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100103800043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4920.00€
    2872.00€ / 1 pièces
    Économisez 2048.00€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour les opérations de routine en laboratoire ou pour les opérations cliniques, ainsi que pour les besoins en recherche des laboratoires pharmaceutiques ou des universités. Le microscope inversé Motic™ AE2000 répond largement aux attentes de s
  • Tête binoculaire/trinoculaire type Siedentopf, inclinaison à 45°, rotation à 360°
  • Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut N WF 10X/20 mm avec réglage dioptrique et œilletons en caoutchouc
  • Tourelle quadruple orientée sur le côté
  • Objectifs plan achromatique CCIS PL4X, LWD PL40X
  • Objectifs de phase plan achromatique CCIS PL Ph10X, LWD PL Ph20X
  • Condenseur ELWD NA 0.30
  • Coulisseau de phase Ph1, BF
  • Télescope de centrage de phase
  • Platine simple avec inserts de platine en métal et en verre
  • Éclairage halogène 6 V/30 W avec contrôle d’intensité et mode veille
Spécification
Comprend Filtres de densité neutre et filtres interférentiels verts ou bleus de 45 mm avec coulisseau de filtre, clé Allen hexagonale, housse de protection en vinyle, cordon d’alimentation
Tension 100/240 V (CE)
Type de conception Microscope inversé
Type de condenseur Condenseur ELWD N. A. 0,30
Pouvoir grossissant 40X, 100X, 200X, 400X
Types d’objectifs Plan à correction de l’infini achromatique, contraste de phase
À utiliser avec (application) Conçu pour l’inspection courante des cellules vivantes
Couvre-nez Quadruple orienté sur le côté
Alimentation électrique 6 V
Garantie 2 ans pour les pièces électriques / 5 ans pour les pièces optiques et mécaniques
Champ de vision 20 mm
Eyepiece N-WF10X/20 mm
Type d’éclairage Halogène
Type de tête Jumelles Seidentopf, 45° Incliné, 360° Pivotant
Modèle AE2000