Learn More
Motic™ Microscope inversé AE2000
Description
- Tête binoculaire/trinoculaire type Siedentopf, inclinaison à 45°, rotation à 360°
- Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut N WF 10X/20 mm avec réglage dioptrique et œilletons en caoutchouc
- Tourelle quadruple orientée sur le côté
- Objectifs plan achromatique CCIS PL4X, LWD PL40X
- Objectifs de phase plan achromatique CCIS PL Ph10X, LWD PL Ph20X
- Condenseur ELWD NA 0.30
- Coulisseau de phase Ph1, BF
- Télescope de centrage de phase
- Platine simple avec inserts de platine en métal et en verre
- Éclairage halogène 6 V/30 W avec contrôle d’intensité et mode veille
Specifications
Specifications
| Comprend | Filtres de densité neutre et filtres interférentiels verts ou bleus de 45 mm avec coulisseau de filtre, clé Allen hexagonale, housse de protection en vinyle, cordon d’alimentation |
| Tension | 100/240 V (CE) |
| Type de conception | Microscope inversé |
| Type de condenseur | Condenseur ELWD N. A. 0,30 |
| Pouvoir grossissant | 40X, 100X, 200X, 400X |
| Types d’objectifs | Plan à correction de l’infini achromatique, contraste de phase |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour l’inspection courante des cellules vivantes |
| Couvre-nez | Quadruple orienté sur le côté |
| Alimentation électrique | 6 V |
| Garantie | 2 ans pour les pièces électriques / 5 ans pour les pièces optiques et mécaniques |
| Show More |