Learn More
Motic™ Principal corps AE31, microscope trinoculaire (0:100 en option)
Code produit 15405352
Change view
Click to view available options
Type de tête:
Trinoculaire Siedentopf, 45° Incliné, 360° Pivotant
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête unitSize
15405352 Trinoculaire Siedentopf, 45° Incliné, 360° Pivotant 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15405352 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100100200701
Créez votre propre microscope inversé trinoculaire à conception innovante. Corps principal Motic™ AE31, le microscope trinoculaire (0:100 en option) fait partie d’un système modulaire intégrant des optiques CCSI, une conception mécanique innovante, une haute flexibilité et une brillance optique.
  • Tête trinoculaire de type Siedentopf, inclinée à 45º (Division de la lumière 100:0 / 0:100).
  • Tourelle quintuple orientée sur le côté.
  • Ajustement coaxial de mise au point approximative et de précision.
  • Platine à revêtement dur.
  • Éclairage Koehler halogène quartz 6 V/30 W avec boîtier pour lampe externe et contrôle de l’intensité
  • Fonction d’arrêt automatique et de mémoire optique.
  • Alimentation électrique 100 V-240 V (CE).
  • Filtres d’interférence bleus, verts et verre rodé de 45mm.
  • Clé Allen hexagonale, housse de protection en vinyle et cordon d’alimentation.
Spécification
Comprend Fonction d’arrêt automatique et de mémoire optique, filtres d’interférence bleus, verre rodé et verts de 45 mm, clé Allen hexagonale, housse de protection en vinyle et cordon d’alimentation.
Couvre-nez Tourelle quintuple orientée sur le côté.
Alimentation électrique 100/240 V (CE)
Type d’éclairage Halogène quartz
Type de tête Trinoculaire Siedentopf, 45° Incliné, 360° Pivotant
Type de produit Tête de microscope trinoculaire