Learn More
Motic™ Microscope trinoculaire AE31E
Code produit 15465342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types d’objectifs:
Plan CCIS achromatique, phase achromatique du plan CCIS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types d’objectifs Conditionnement
15465342 Plan CCIS achromatique, phase achromatique du plan CCIS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15465342 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100100200594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5280.00€
    4975.00€ / 1 pièces
    Économisez 305.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-01-2027
Microscope inversé trinoculaire à conception innovante. Le microscope trinoculaire Motic™ AE31E offre une optique CCSI combinée à une conception mécanique innovante, une grande flexibilité et une brillance optique.
  • Système optique de correction des couleurs à l’infini
  • Fonction d’arrêt automatique via un capteur IR
  • Fonction de mémoire optique
  • Nouvelle génération de lentilles plan-achromatique LWD
  • Options de mise à niveau - équipées pour la microscopie à fluorescence
  • Lampe halogène quartz 12 V / 100 W
Spécification
Comprend Déphaseur Ph1, fond clair, centrage télescopique, filtre bleu (DE 45 mm), filtre d’interférence vert (DE 45 mm) et verre dépoli (DE 45 mm)
Type de condenseur Condenseur ELWD NA 0.30
Pouvoir grossissant 4X, 10X, 20X, 40X
Types d’objectifs Plan CCIS achromatique, phase achromatique du plan CCIS
Couvre-nez tourelle à 5 plis, latéralement
Alimentation électrique 100-240 V, fiche VDE (CE)
Eyepiece Oculaire grand champ pour lunettes N-WF10X/22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires, œilletons compris
Type d’éclairage Halogène
Type de produit Microscope trinoculaire inversé