Learn More
Motic™ Microscope trinoculaire AE31E
Code produit 15363087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Trinoculaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête Conditionnement
15363087 Trinoculaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15363087 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100100200576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6340.00€
    4147.00€ / 1 pièces
    Économisez 2193.00€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce microscope pour les contrôles de routine de cellules vivantes. Avec une installation simple et flexible, il est idéal pour les environnements universitaires, cliniques de routine et de laboratoire. Les microscopes trinoculaire Motic™ AE31E offrent des fonctions utilisables dans le domaine de la recherche, comme la fluorescence et l’éclairage 30 W/6 V Koehler à montage externe et centrable.
  • Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut WFPL10X / 22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires et œilletons en caoutchouc
  • Centrage télescopique
  • Tourelle quintuple orientée sur le côté
  • Objectif plan achromatique CCIS PL4X
  • Objectif plan de phase achromatique CCIS PL PH10X, LWD PL PH20X, LWD PL PH40X
  • Platine ordinaire, inserts de platine en verre et en métal
  • Condenseur ELWD N.A. condensateur 0,30
  • Coulisseau de phase, centrable PH1, fond clair, PH3
  • Éclairage Koehler halogène quartz 6 V/30 W avec boîtier pour lampe externe et contrôle de l’intensité
Spécification
Type de tête Trinoculaire