Learn More
AEBSF hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16465996
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16465996 100 mg
16431056 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16465996 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12821
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
MedChemExpress AEBSF hydrochloride is an irreversible inhibitor of serine proteases, such as chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, and trypsin.
AEBSF hydrochloride is an irreversible inhibitor of serine proteases, such as chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, and trypsin.
Spécification
Nom chimique ou matériau AEBSF hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 30827-99-7
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H11ClFNO2S
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (521.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (417.21 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(CCN)C=C1)(F)=O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 239.69
Poids de la formule 239.69
Pourcentage de pureté 95.78%
Qualité Research