Learn More
Chlorhydrate d'AEBSF, TRC
Code produit 30315033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315033 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315033 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA325300100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau AEBSF Hydrochloride
CAS 30827-99-7
Formule moléculaire C8H11ClFNO2S
Quantité 100 mg
Synonyme 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, p-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, Pefabloc, Pefabloc SC, Pefabloc SC Plus
Formule InChI InChI=1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
SMILES c1c[n+]2c(cc1)c3[n+](cccc3)CC2
Nom IUPAC 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle fluorure ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 239.69