Learn More
Chlorhydrate dʼAEBSF (cristaux blancs à blanc cassé), Fisher BioReagents
Code produit 10081553
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Micro tube en poly
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10081553 50 mg Micro tube en poly 50mg
10563165 100 mg Micro tube en poly 100mg
10193483 500 mg Micro tube en poly 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10081553 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP63550
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cet inhibiteur spécifique et irréversible des protéases sérines est une alternative stable et non toxique au PMSF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30827-99-7
Formule moléculaire C8H11ClFNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 239.689
Clé InChI WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
CID PubChem 186136
Nom IUPAC fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle;chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau AEBSF Hydrochloride
Point de fusion 175°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥98.0 %
Conditionnement Micro tube en poly
Quantité 50 mg
Poids de la formule 239.7
Pourcentage de pureté ≥98 (HPLC)
Forme physique Poudre / Solide
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.