Learn More
Merck Appareils de mesure des aérosols, 25 mm, 0,8 μm
Code produit 10228110 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de boîtiers:
Polypropylène rempli de carbone
Polystyrène
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de boîtiers unitSize
10228110 Polystyrène 50 pièces
10732161 Polypropylène rempli de carbone 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10228110 Fournisseur Merck Code fournisseur MAWP025A0
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prélèvement d’échantillons et analyse de particules
Nous proposons deux types d’appareils de mesure de la contamination par les aérosols trois pièces pour les filtres de 25 mm :
Appareil de mesure 3 pièces en PS, Type A
  • Système de mesure en polystyrène avec anneau central de 16 mm et raccord vers la pompe à vide Luer-Slip femelle
  • Nécessite un adaptateur de tubulure (XX6200005).
  • Cet appareil de mesure est également disponible sans membranes.
Appareil de mesure 3 pièces en PP, type B
  • Appareil de mesure conducteur en polypropylène chargé de carbone avec capuchon d’extension de 50 mm
  • Le raccord vers la pompe à vide à tuyau cannelé élimine la nécessité d’un adaptateur de tubulure.
  • Le MAWP025AC peut être utilisé pour le contrôle de l’amiante en suspension dans l’air conformément aux spécifications NIOSH.
La valeur ABC (comptage moyen) est indiquée sur chaque boîte.
Caractéristiques& Avantages:
  • Conforme aux méthodes standard NIOSH
  • Cases marquées avec les valeurs ABC (comptage moyen)
  • Pré-assemblé avec filtres en place
  • Disponibles avec membranes blanches, noires ou quadrillées, en deux tailles de pores
  • Disponible avec des membranes à filtres appariés en poids pour gagner du temps lors de l’analyse gravimétrique
  • Le support en cellulose fin scelle le filtre entre les sections de l’appareil de façon à distribuer le débit d’échantillon uniformément sur la surface du filtre
  • Applications :
    Surveillance de la qualité de l'air, surveillance environnementale, surveillance de la contamination par les aérosols, surveillance de l'amiante
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur blanc
    Connecteurs Slip Luer pour femme
    Matériau MCE
    Porosité 0,8 μm
    Zone de filtration 4 cm2
    À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons et analyse de particules
    Matériau de boîtiers Polystyrène
    Comprend Patin
    Suffisant pour Particules en suspension dans l’air, métaux traces, fluorures particulaires
    Type Appareil de mesure d’aérosols
    Diamètre (impériale) 0,98 in
    Diamètre (métrique) du filtre 2,5 cm