Learn More
Merck Appareils de mesure des aérosols, 25 mm, 0,8 μm
Description
Requires
Le type A nécessite un adaptateur pour tubulure avec un raccord Luer mâle, XX62 000 05.
Prélèvement d’échantillons et analyse de particules
Appareil de mesure 3 pièces en PS, Type A
- Système de mesure en polystyrène avec anneau central de 16 mm et raccord vers la pompe à vide Luer-Slip femelle
- Nécessite un adaptateur de tubulure (XX6200005).
- Cet appareil de mesure est également disponible sans membranes.
Appareil de mesure 3 pièces en PP, type B
- Appareil de mesure conducteur en polypropylène chargé de carbone avec capuchon d’extension de 50 mm
- Le raccord vers la pompe à vide à tuyau cannelé élimine la nécessité d’un adaptateur de tubulure.
- Le MAWP025AC peut être utilisé pour le contrôle de l’amiante en suspension dans l’air conformément aux spécifications NIOSH.
La valeur ABC (comptage moyen) est indiquée sur chaque boîte.
Caractéristiques& Avantages:
Applications :
Surveillance de la qualité de l'air, surveillance environnementale, surveillance de la contamination par les aérosols, surveillance de l'amiante
Informations sur la commande
Le type A est également disponible sans membrane (M000 025 A0).
Compliance
Le type B est conforme aux spécifications NIOSH relatives à la surveillance des fibres d’amiante en suspension dans l’air
Spécification
Spécification
| Couleur | blanc |
| Connecteurs | Raccord cannelé, aucun adaptateur de tubulure n’est nécessaire |
| Matériau | MCE |
| Porosité | 0,8 μm |
| Zone de filtration | 4 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Analyse de particules microscopiques et prélèvement d’échantillons pour la détection de HPLC et d’UV, surveillance de l’environnement |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène rempli de carbone |
| Comprend | Patin |
| Suffisant pour | Amiante, métaux à l’état de traces, plomb, composés de plomb, cuivre |
| Type | Appareil de mesure d’aérosols |
| Afficher plus |