Learn More
Eppendorf™ Bouchon étanche aux aérosols, godets universels, rotor S-4xUniversal
Code produit 15986210 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Godets de rotor S-4xUniversal
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15986210 Godets de rotor S-4xUniversal 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15986210 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5910750005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00€
    227.00€ / 2 pièces
    Économisez 23.00€
    9% de réduction
En stock
Scelle les godets du rotor de centrifugation pour une protection contre les matières dangereuses.
ulliAdapté aux godets pour rotor S-4xUniversal/liliPermet de maintenir le joint étanche aux aérosols lors de l’utilisation de substances dangereuses/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Godets de rotor S-4xUniversal