Learn More
Eppendorf™ Rotor étanche aux aérosols FA-24 x 2-PTFE
Code produit 15841545 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
24 x 1,5 / 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15841545 24 x 1,5 / 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15841545 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5495503005
Le rotor étanche aux aérosols Eppendorftrade; FA-24 x 2-PTFE convient aux applications dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire ainsi que de la biochimie des protéines.
ulliRotor pour centrifugeuse Eppendorf 5425/liliCapacité max. : 24 tubes de 1,5/2,0 ml/liliHermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLocktrade;/liliVitesse maximale : 21 300 x g (15 060 tr/min)/liliAugmentation de la résistance aux produits chimiques avec le revêtement en PTFE/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description PTFE Coated
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 24 x 1,5 / 2 mL
À utiliser avec (équipement) Eppendorf 5425
Comprend Aerosol-tight QuickLock rotor lid
Nbre de positions 24
Biocontainment Étanche aux aérosols