Learn More
Eppendorf™ Rotor étanche aux aérosols FA24 x 2
Code produit 15831545 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
24 x 1,5 / 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15831545 24 x 1,5 / 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15831545 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5495500006
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le rotor étanche aux aérosols Eppendorftrade; FA-24 x 2 convient aux applications dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire ainsi que de la biochimie des protéines.
ulliRotor pour centrifugeuse Eppendorf 5425/liliCapacité max. : 24 tubes de 1,5/2,0 ml/liliHermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLocktrade;/liliVitesse maximale : 21 300 x g (15 060 tr/min)/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 24 x 1,5 / 2 mL
À utiliser avec (équipement) Eppendorf 5425
Comprend Aerosol-tight QuickLock rotor lid
Nbre de positions 24
Biocontainment Étanche aux aérosols