Learn More
Thermo Scientific™ Échantillonneur AerosolSense™
Code produit 17276770 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
17276770 100/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17276770 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2900BA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiez la présence d’agents pathogènes dans l’air, y compris le SARS-CoV-2 du, dans l’air intérieur grâce à l’échantillonneur AerosolSense
L’échantillonneur Thermo Scientific™ AerosolSense™ associé aux tests PCR est une nouvelle solution de surveillance des pathogènes conçue pour fournir des informations rapides et très fiables sur la présence de pathogènes dans l’air, aux fins de surveillance et d’amélioration des protocoles de sécurité des sites. L’échantillonneur agit là où cela est nécessaire, dans l’air, en échantillonnant l’air intérieur des salles de classe, des bureaux, des établissements médico-sociaux, des salles d’attente et d’autres espaces intérieurs. En procédant à un échantillonnage de l’air intérieur et à des tests PCR, le SARS-CoV-2, la grippe A/B et/ou le VRS sont identifiés exactement là où ils se propagent. Aidez en toute confiance à protéger les employés et les collectivités tout en maintenant la continuité des activités et des opérations grâce à la surveillance de l’environnement.
Caractéristiques principales :
  • Conception petite et facile à utiliser nécessitant une formation minimale de l’opérateur
  • Technologie de collecte et de séparation des aérosols hautement sensible et stable
  • Validé spécifiquement pour le SARS CoV-2, le Flu A/B et le RSV-B, la conception de l’échantillonneur vise à capturer une grande variété d’agents pathogènes dans l’air
  • Complète les perspectives des programmes de tests individuels
  • Un flux de travail simple
    • Prélevez l’échantillon
    • Retirez et remplacez la cartouche d’échantillon
    • Envoyez la cartouche d’échantillon au laboratoire pour les tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Cartouche d’échantillonnage à usage unique contenant (2) substrats de collecte de 1 pouce
Certifications/Conformité TUV-SUD, CE, UKCA, ROHS
Tension 100/240 V
Alimentation électrique 100-240 VCA, 50/60 Hz, 125 W
Longueur totale (impériale) 13 po
Poids (impériale) 26 lb
Type de produit Échantillonneur de bioaérosols
Débit 200 L/min
Hauteur totale (impériale) 14,5 po
Largeur totale (impériale) 14 po
Operating Temperature Range (Metric) De 5° à 45°C
Affichage LED 3 couleurs
Humidity Interference Impact minimal (entre plus de 10 % et 90 % HR)
Dust Interference (PM1-PM2.5-PM10) Impact minimal (80 à 1 050 μg/m3)