Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au sang et à l’esculine (modifiée)
Description
Isolez et différenciez les bactéries impliquées dans la mammite bovine grâce à la gélose au sang et à l’esculine (modifiée) Thermo Scientific™. En raison de la teneur en gélose relativement élevée, le milieu présente une forte résistance au gel afin de permettre l’étalement de tous les échantillons de lait sur une seule plaque, pour une plus grande efficacité. L’inclusion de sang dans le milieu assure la croissance des staphylocoques et des streptocoques et permet la détection directe des entérocoques et des S.uberis par clivage de l’esculine.
- Prend en charge la croissance des staphylocoques et des streptocoques
- Permet la détection directe des entérocoques et des S. uberis
- Offre le confort d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
- Permet l’étalement de tous les échantillons de lait sur une seule plaque
En raison de l’inclusion de sang, la gélose au sang et à l’esculine assure la croissance des staphylocoques et des streptocoques et permet la détection directe des entérocoques et des S.uberis par clivage de l’esculine. La croissance des bactéries coliformes, des pseudomonades et des levures est également possible sur la gélose non sélective. Par rapport aux bactéries coliformes, les streptocoques ainsi que les levures se développent en plus petites colonies que sur la gélose Columbia au sang de mouton, par exemple.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Format | Plaque de 90 mm |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17,5 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose |
| Quantité | 10 / boîte |