Learn More
Lovibond™ MINIKIT d’organophosphonates AF 411
Code produit 10547472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
1 à 20 mg/l d’O-P actif
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
10547472 1 à 20 mg/l d’O-P actif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10547472 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 414110
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le MINIKIT d’organophosphonates AF 411 mesure 1-20 mg/l d’O-P actif inclus des réactifs pour environ 30 à 100 tests utilise la méthode du comptage de comprimés
Ils sont faciles à utiliser et adaptés à une grande variété d’applications en analyse de l’eau. Grâce à diverses procédures de test, les MINIKITs sont pardessus tout un compagnon fiable.
Différentes procédures de test
Pour les MINIKITs, différentes procédures de test sont disponibles :
Choisissez l’une des procédures de test manuelles, la turbidité, la méthode de comptage de comprimés ou ce que l’on appelle le test de vitesse.
Application intuitive
Qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un non initié : avec le MINIKIT, tout le monde obtient des résultats fiables et sans erreur.
Longue durabilité
Les réactifs utilisés dans les MINIKITs ont une durée de conservation de 5 ans. Et mieux encore, ils ne sont soumis à aucune restriction de transport.
Directement utilisable
En plus du kit de tests fourni dans une boîte en plastique robuste, le contenu de livraison comprend également un bécher de mesure, les accessoires nécessaires et les réactifs de comprimé pour environ 30 tests.
Spécification
Plage 1 à 20 mg/l d’O-P actif
Type Kit de test d’organophosphonates
compliance-icons
Identifiant produit
  • ORGANO-PHOSPHONATE AF411 MINIKIT .
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: adipic acid