Learn More
R&D Systems™ AF-DX 116
Description
Selective M2 muscarinic receptor antagonist. Ki values are 64, 417, 786, 211 and 5130 nM for human recombinant M2, M1, M3, M4 and M5 muscarinic receptors, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AF-DX 116 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 421.54 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 421.545 |