Learn More
Afalanine, MedChemExpress
Code produit 16488596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16488596 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1086
MedChemExpress Afalanine (N-Acetyl-DL-phenylalanine) is an antidepressive drug.
Afalanine (N-Acetyl-DL-phenylalanine) is an antidepressive drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Afalanine
CAS 2901-75-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H13NO3
Synonyme N-Acetyl-DL-phenylalanine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (144.77 mM)
SMILES O=C(O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation