Learn More
Afatinib-des(4-diméthylamino-2-en-1-oxo)butyl (contenant ~8,5 % d’éthanol), TRC
Code produit 30008026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008026 100 mg 100mg
30010497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008026 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA355320100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 314771-76-1
Formule moléculaire C18H16ClFN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 374.8
Synonyme N4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-4,6-quinazolinediamine, (S)-N4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazoline-4,6-diamine, Des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl Afatinib
Nom IUPAC 4-N-(3-chloro-4-fluorophényle)-7-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyquinazoline-4,6-diamine
SMILES ClC1=C(F)C=CC(NC2=NC=NC3=CC(O[C@H]4CCOC4)=C(N)C=C32)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Afatinib-des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H16ClFN4O2/c19-13-5-10(1-2-14(13)20)24-18-12-6-15(21)17(7-16(12)22-9-23-18)26-11-3-4-25-8-11/h1-2,5-7,9,11H,3-4,8,21H2,(H,22,23,24)/t11-/m0/s1