missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Poêle à frire antiadhésive AFFINITY™

Code produit 15928072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
15928072 Acier inoxydable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15928072 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 3718.28
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Une poêle à frire antiadhésive en acier inoxydable à coupe Lyonnaise qui vous permet de faire glisser facilement les aliments sur un plat, idéal pour la cuisson délicate.

  • Ustensiles de cuisine en matériau multicouche résistant à la déformation - combinaison d’acier inoxydable à l’extérieur et d’aluminium à l’intérieur
  • Matériau hyper-réactif - augmentation très rapide de la température, la cuisson s’arrête immédiatement lorsque le feu est éteint
  • Revêtement antiadhésif sur une base en acier inoxydable dur avec haute résistance aux rayures
  • Poignée rivetée ergonomique et froide en acier inoxydable, pour une prise sans effort
  • Polir occasionnellement avec de la pâte à polir pour retrouver l’éclat d’origine

Spécification

Type de produit Casserole
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 28 cm
À utiliser avec (application) Cuisine délicate
Hauteur (métrique) 4,5 cm
Comprend Poignée rivetée
Longueur (métrique) 27,5 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.