missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Sauteuse ronde avec couvercle AFFINITY™

Code produit 15938072
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
4,9 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
15938072 4,9 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15938072 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 3745.28
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Une sauteuse ronde avec un bord verseur droit, idéale pour faire revenir de petits légumes et des morceaux de viande.

  • Ustensiles de cuisine en matériau multicouche résistant à la déformation - combinaison d’acier inoxydable à l’extérieur et d’aluminium à l’intérieur
  • Matériau hyper-réactif - augmentation très rapide de la température, la cuisson s’arrête immédiatement lorsque le feu est éteint
  • Diffusion uniforme de la chaleur sur toute la surface et distribution parfaite de la chaleur
  • Conçue dans un style moderne et élégant avec un polissage miroir haut de gamme
  • Deux grandes poignées latérales ergonomiques rivetées et en acier inox moulé pour une préhension confortable
  • Fournie avec un couvercle rond, idéal pour une meilleure diffusion de la chaleur
  • Pour une utilisation avec toutes les plaques de cuisson, y compris l’induction
  • Hygiénique, résiste au lave-vaisselle

Spécification

Type de produit Sauteuse
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 28 mm
À utiliser avec (équipement) Toutes les plaques de cuisson
Hauteur (métrique) 10 cm
Comprend Poignée rivetée ergonomique
Volume (métrique) 4,9 L
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.