Learn More
Invitrogen™ Exonuclease I
Code produit 15513677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2500 U
Conditionnement:
2500 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15513677 2500 U 2500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15513677 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 70073Z2500UN
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Utile pour la préparation de produits PCR pour les applications impliquant des méthodes de séquençage ou d’étiquetage.
L’exonucléase I est particulièrement utile dans la préparation des produits de PCR pour les applications impliquant des méthodes de séquençage ou d’étiquetage1. Généralement, les amorces en excès et tout autre ADN simple brin étranger présent dans les produits PCR interfèrent avec les réactions enzymatiques ultérieures impliquant la synthèse de l’ADN. Les propriétés hydrolytiques de l’exonucléase I dégradent l’ensemble de l’ADN simple brin présent dans le mélange PCR, ce qui permet d’utiliser le produit plus efficacement dans d’autres applications.
  • Hydrolyse l’ADN simple brin dans la direction 3’-5’, libérant des 5’-mononucléotides et laissant intact le terminal 5’-dinucléotide ; l’hydrolyse est en cours de traitement et ne peut pas se poursuivre si le terminal 3‘ est phosphorylé
  • Utiliser pour mesurer le clivage endonucléolytique de l’ADN simple brin circulaire fermé en covalence et réagit avec une endonucléase d’intérêt2
  • Convient également à la mesure de l’activité de l’hélicase à ADN3
  • En combinaison avec la phosphatase alcaline aux crevettes (Mfr. N°78390) pour la déphosphorylation du dNTP, l’utilisation de méthodes de purification alternatives, telles que les colonnes, les gels ou les séparations magnétiques, est complètement éliminée
Source : Souche d’E. coli contenant un clone surproducteur d’exonucléase I d’E. coli
Propriétés :
  • Poids moléculaire : 55 kDa
  • Inactivation par la chaleur : 80° pour 15 min.
  • Se dégrade en dinucléotides terminaux
  • Dégrade l’ADN glycosylé
  • Température optimale : 37°C
Pureté :
  • Pureté supérieure à 95 %, comme déterminé par SDS-PAGE
  • Testé pour détecter les endonucléases contaminantes, les exonucléases à double brin et les ribonucléases
Tampon de stockage :
20mm Tris-HCI (pH 7,5), 5 mm 2-mercaptoéthanol, 0,5 mm EDTA, 50 % glycérol
Conditions de test :
  • Le mélange de réaction (100 μl) contient 67 mm de tampon glycine (pH 9,5), 10 mm
    2-mercaptoéthanol, 6,7 mm MgCl2, 0,5 mm ADN dénaturé et enzyme
  • Incubation à 37°C pendant 30 min.
  • Définition de l’unité : Une unité est la quantité d’enzyme qui catalyse la libération de 10 nmol de nucléotide soluble dans l’acide à partir de l’ADN dénaturé en 30 min à 37°C dans des conditions standard
    Concentration :
    • Conc. standard : 10 unités/μl, réf. 70073
    • Haut conc. : 20 unités/μl, réf. 72073
    Dosage fonctionnel : Produit de PCR traité avec exonucléase I pour dégrader les amorces non incorporées avant d’effectuer une réaction de séquençage avec le kit de séquençage de l’ADN polymérase version 2,0 Sequenase™ (Mfr. catalogue 70770)
    Élimination de l’ADN simple brin résiduel contenant un 3’ terminus ; mesure du clivage endonucléolytique de l’ADNsb circulaire covalente ; mesure de l’activité de l’hélicase de l’ADN
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 10 U/μl
    Quantité 2500 U
    Type de produit Exonucléase I
    L’achat d’ExoSAP-IT délivre une licence pour exploiter les méthodes de nettoyage d’échantillons de PCR à l’aide d’Exonucléase I et SAP.