Learn More
Applied Biosystems™ Solution ExoSAP-IT™ pour le nettoyage des produits de PCR
Code produit 15503687
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
4 x 1 ml
Conditionnement:
2000 réactions
5000 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15503687 10 mL 5000 réactions
15593677 4 x 1 ml 2000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15503687 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 78205.10.ML
Conçu pour un nettoyage simple et rapide de la PCR pour les applications en aval, telles que le séquençage de l’ADN ou l’analyse du polymorphisme à simple nucléotide (SNP). Nettoyage enzymatique en une étape des produits de PCR qui élimine les amorces non
  • Deux enzymes hydrolytiques, l’exonucléase I et la phosphatase alcaline de crevette (SAP), ensemble dans un tampon spécialement formulé
  • Protocole de 30 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
À utiliser avec (application) Nettoyage rapide de la PCR pour les applications en aval ; Élimine les amorces non incorporées et les dNTP
Nbre de réactions 5000
Type de produit Kit de nettoyage pour PCR enzymatique en une seule étape
Quantité 10 mL