Learn More
Invitrogen™ Phosphatase alcaline de crevette (SAP)
Code produit 15533687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 U
500 U
5 000 U
Conditionnement:
1000 unités
500 unités
5000 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15533687 500 U 500 unités
15523687 1 000 U 1000 unités
15543687 5 000 U 5000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15533687 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 78390500UN
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Traitez les dNTP non incorporés dans les réactions de PCR pour préparer des modèles de séquençage d’ADN ou d’analyse de SNP. La phosphatase alcaline de crevette (SAP) est utile dans les applications de biologie moléculaire telles que la déphosphorylation des extrémités phosphorylées de l’ADN ou de l’ARN pour une utilisation ultérieure dans le clonage ou le marquage final des sondes.
  • 100 % inactivé par la chaleur en 5 min à 65°C
  • Stabilité du stockage considérablement améliorée à des températures plus basses
  • Activité spécifique très élevée (voir fig. 3)
  • Élimine les 5’-phosphates de l’ADN, de l’ARN, des dNTP et des protéines
  • Purifié à partir d’une source recombinante
  • Peut être ajouté directement aux digestions par enzymes de restriction
  • Aucune purification vectorielle n’est nécessaire
  • Ne nécessite pas de zinc supplémentaire ni d’autres additifs pour l’activité
  • Fonctionne directement dans de nombreux tampons différents
  • Traitement facile des dNTP non incorporés dans les produits de PCR avant le séquençage de l’ADN ou l’analyse de SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Déphosphorylation de l'ADN/ARN
Quantité 500 U