Learn More
Aflatoxicol, TRC
Code produit 30326023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326023 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30326023 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA3575430.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aflatoxicol
CAS 29611-03-8
Formule moléculaire C17 H14 O6
Quantité 0.5 mg
Synonyme (1S,6aR,9aS)-2,3,6a,9a-Tetrahydro-1-hydroxy-4-methoxycyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-11(1H)-one, Aflatoxin R0, [1S-(1α,6aβ,9aβ)]-2,3,6a,9a-Tetrahydro-1-hydroxy-4-methoxy-cyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-11(1H)-one
Formule InChI InChI=1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8-9,17-18H,2-3H2,1H3/t8-,9-,17+/m0/s1
SMILES COc1cc2O[C@H]3OC=C[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CC[C@@H]5O)c14
Nom IUPAC (3S,7R,16S)-16-hidroxi-11-metoxi-6,8,19-trioxapentaciclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaen-18-ona
Poids moléculaire (g/mol) 314.29
Poids de la formule 314.079