Learn More
Aflatoxine B1, cristalline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11966201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11966201 50 mg 50mg
10593011 1 mg 1mg
10033150 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11966201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227340500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
L’aflatoxine B1, cristalline, nº CAS 1162-65-8, fait partie d’un groupe de mycotoxines présentant de puissantes activités hépatotoxiques t cancérogènes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• L’aflatoxine B1 (AFB1) fait partie d’un groupe de mycotoxines produites par Aspergillus flavus, et Aspergillus parasiticus, montrant des activités cancérogènes
• L’AFB1 peut induire la transversion de G à T dans la troisième position du codon 249 du gène suppresseur de tumeur p53, entraînant une mutation et favorisant le processus carcinogène
Applications
• L’aflatoxine B1 montre une activité tératogène
• C’est un substrat CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6 et CYP3A et peut être utilisée pour étudier la famille CYP dans des études in vitro et in vivo.
•Elle peut provoquer une immunosuppression dans les modèles animaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1162-65-8
Formule moléculaire C17H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 312.28
Numéro MDL MFCD00869647
Clé InChI OQIQSTLJSLGHID-UHFFFAOYNA-N
Synonyme aflatoxin b1, ccris 12, unii-9n2n2y55mh, afb1, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin-b1, aflatoxin b
CID PubChem 186907
ChEBI CHEBI:2504
Nom IUPAC 11-méthoxy-6,8,19-trioxapentacylo[10.7.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁷]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaène-16,18-dione
SMILES COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Aflatoxin B1
Quantité 50 mg
Merck Index 15, 171
Poids de la formule 312.27