Learn More
Afloqualone, TRC
Code produit 30010968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010968 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30010968 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA357700250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Afloqualone
CAS 56287-74-2
Formule moléculaire C16 H14 F N3 O
Quantité 250 mg
Synonyme 4(3H)-Quinazolinone, 6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)-, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one, Afloqualone, Aroft, Arofuto, H 495, HQ 495, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(o-tolyl)quinazolin-4-one
Formule InChI InChI=1S/C16H14FN3O/c1-10-4-2-3-5-14(10)20-15(9-17)19-13-7-6-11(18)8-12(13)16(20)21/h2-8H,9,18H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1N2C(=Nc3ccc(N)cc3C2=O)CF
Nom IUPAC 6-amino-2-(fluorométhyl)-3-(2-méthylphényl)quinazoline-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 283.3
Poids de la formule 283.1121