Learn More
AFN-1252, MedChemExpress
Code produit 16463227
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463227 50 mg
16457208 10 mg
16449737 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16463227 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16911
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress AFN-1252(Debio 1452) is a potent inhibitor of enoyl-acyl carrier protein reductase (FabI), inhibited all clinical isolates of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis at concentrations of ≤0.12 μg/ml.
AFN-1252(Debio 1452) is a potent inhibitor of enoyl-acyl carrier protein reductase (FabI), inhibited all clinical isolates of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis at concentrations of ≤0.12 μg/ml.
Spécification
Nom chimique ou matériau AFN-1252
Forme physique Solid
CAS 620175-39-5
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H21N3O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme API-1252 Debio 1452
Informations sur la solubilité DMSO : 5.8 mg/mL (15.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)CC1=C(C)C2=CC=CC=C2O1)/C=C/C(C=C3CC4)=CNC3=NC4=O
Poids moléculaire (g/mol) 375.42
Poids de la formule 375.42
Pourcentage de pureté 99.13%
Qualité Research