Learn More
Brady™ Bandes antidérapantes et postluminescentes en aluminium
Code produit 11722005 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Photoluminescent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11722005 Photoluminescent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11722005 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 251925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.90€
    35.44€ / 1 pièces
    Économisez 6.46€
    15% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ces bandes antidérapantes auto-adhésives en aluminium Afterglow sont idéales pour marquer les bords des escaliers et des portes.
  • Disponible en différentes intensités lumineuses.
Specifications
Description Bandes antidérapantes photoluminescentes - Aluminium haute intensité
Dimensions (L x l) 800 x 30 mm
À utiliser avec (application) Panneaux directionnels et de signalisation de sortie
Longueur (impériale) 2.6 ft.
Longueur (métrique) 0,80 m
Quantité d’emballage 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur 0,6 mm
Largeur (impériale) 1,18 in
Largeur (métrique) 30,00 mm
Couleur Photoluminescent
Matériau Aluminium