Learn More
Aftin-4, MedChemExpress
Code produit 16434418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16434418 10 mg
16473066 25 mg
16465306 100 mg
16410737 50 mg
16467137 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16434418 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111267
MedChemExpress Aftin-4 is an Amyloid-β42 (Aβ42) inducer.
Aftin-4 is an Amyloid-β42 (Aβ42) inducer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aftin-4
CAS 866893-90-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H28N6O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (271.39 mM)
SMILES CC[C@@H](NC1=NC(N(C)CC2=CC=CC=C2)=C3N=CN(C(C)C)C3=N1)CO
Poids moléculaire (g/mol) 368.48
Poids de la formule 368.48
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration