Learn More
AG 555, MedChemExpress
Description
AG 555 (Tyrphostin AG 555), a potent antiretroviral drug, is a potent and selective inhibitor of EGFR and blocks Cdk2 activation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AG 555 |
| CAS | 133550-34-2 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H18N2O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Tyrphostin AG 555 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (310.21 mM) |
| SMILES | O=C(NCCCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 322.36 |
| Afficher plus |