Learn More
Hach Lange™ Électrode de référence AG/AGCL
Code produit 12053743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12053743 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12053743 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur B20B300
Expédition estimée: 23-12-2026
Spécification
Modèle XR300
Électrolyte de référence Ag/AgCl
Gamme de température (métrique) -10°C à +60°C
Longueur (métrique) 120 mm