Learn More
Xylem Solution d'étalonnage pour réfractomètre multiple AG 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Code produit 30484474
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Boissons (USA )
Jus de fruits
Pharma et chimie
Pétrochimie
Soude
Conditionnement:
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
30484474 Soude 25mL
30484454 Boissons (USA ) 25mL
30484476 Jus de fruits 25mL
30484471 Pharma et chimie 25mL
30484479 Pétrochimie 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30484474 Fournisseur Xylem Code fournisseur 90910
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Fluide d'étalonnage pour l'étalonnage des réfractomètres.
  • Étalon liquide
  • Pour les réfractomètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Étalon liquide
Indice de réfraction Mixte
À utiliser avec (équipement) Réfractomètre
À utiliser avec (application) Soude