Learn More
LNI Swissgas AG OFCAS iQ 220 8
Code produit 17882039 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/115/220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
17882039 100/115/220/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17882039 Fournisseur LNI Swissgas Code fournisseur 6920.47.220
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
AG OFCAS-Scroll avec sécheur intégré.
  • AG OFCAS-Scroll 220 L/min à 8 bar, 230 V avec sécheur intégré.
Spécification
Tension 100/115/220/230 V
Type Générateur d'air