Learn More
Xylem Liquide d'étalonnage pour réfractomètre AG 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Code produit 30484445
Change view
Click to view available options
Indice de réfraction:
1.33659
1.34401
1.34782
1.34968
1.35171
1.35568
Conditionnement:
25mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Indice de réfraction unitSize
30484445 1.34782 25mL
30484478 1.33659 25mL
30484477 1.34401 25mL
30484475 1.34968 25mL
30484460 1.35171 25mL
30484466 1.35568 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30484445 Fournisseur Xylem Code fournisseur 90504
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Fluide d'étalonnage pour l'étalonnage des réfractomètres.
  • Étalon liquide
  • Pour les réfractomètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Étalon liquide
Indice de réfraction 1.34782
À utiliser avec (équipement) Réfractomètre