Learn More
Terumo™ Aiguille de sécurité Agani™
Description
- Les aiguilles hypodermiques de sécurité Agani™, lorsqu’elles sont équipées d’une seringue Luer-Slip ou Luer-Lock standard, sont destinées à l’aspiration et à l’injection de liquides à des fins médicales.
- Après avoir retiré l’aiguille du corps, l’écran de protection de l’aiguille fixé peut être activé pour recouvrir l’aiguille immédiatement après son utilisation afin de minimiser les risques de blessure par piqûre d’aiguille.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Rose |
| Calibre d’aiguille | Calibre 18 |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (métrique) | 25 mm |
| Jetable | Usage unique |
| Graduated | Non |
| Stérilité | Stérile |