Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, culture cellulaire végétale testée
Code produit 11352699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352699 500 g 500g
11342699 100 g 100g
11332699 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11352699 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H26724.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.18€
    302.65€ / 500g
    Économisez 63.53€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Utilisé comme milieu de culture en bactériologie et biologie végétale, comme matériau d’impression en dentisterie, comme biofertilisant en agriculture biologique et comme ponts salins en électrochimie. Il peut être utilisé pour évaluer la motilité et la mobilité des micro-organismes en raison de la nature poreuse de la forme de gel d’un milieu gélosé ou d’agarose.
Agar is the most suited solidifying agent for scientific applications that require incubation temperatures closer to human body temperature. Agar is used as a medium in bacteriology and plant biology, impression material in dentistry, biofertilizer in organic farming, and salt bridges in electrochemistry. It can be used to measure the motility and mobility of microorganism owing to the porous nature of the gel form of an agar or agarose medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type d’emballage Bouteille en plastique
Quantité 500 g
Sensibilité Hygroscopique ; sensible à l’humidité